Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Neck Vial, glass, clear
1st hydrolytic class
24.55€ - 32.20€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Crimp |
Stile della base | Flat Bottom |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11546044
|
Fisherbrand™
|
3.6 mL |
32.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15582330
|
Fisherbrand™
|
5 mL |
24.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Clear
- Glass
Specifica
Clear | |
GC, HPLC | |
Flat Bottom | |
ND13 |
Glass | |
Crimp | |
100 | |
No |