Learn More
Uvex™ 9972 Cleaning Fluid
10.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
6.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
6.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Cleaning Fluid
Descrizione
- Packaged in a 500 mL round bottle
- Suitable for use with all viewing lenses
- Not compatible with Cleaning Station 9970005
Specifica
Colore | Transparent |
Product Type | Cleaning Fluid |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex™ Viewing Lenses |
Quantità | 500 mL |
Monouso | Reusable |