Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Guanto di protezione del braccio
Click to view available options
Size:
8
9
10
Descrizione
- Protezione estesa dell'avambraccio
- L'eccellente presa bagnata e asciutta migliora la destrezza e riduce l'affaticamento della mano
- Polso ampio, che permette la calzata sopra l'indumento
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact |
Chlorinated | Yes |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Green |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Size | 10 |
Sesso | Unisex |
Stile polso guanto | Extended |
Rivestimento interno | Lined |