Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cells
Amicon stirred cells concentrate samples rapidly but gently, using magnetic stirring to minimize concentration polarization and shear stress-induced denaturation.
1925.00€ - 3290.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultracel™, Biomax™, and Durapore™ membrane discs for use in stirred cells |
Da utilizzare con (applicazione) | Concentration, Buffer Exchange, Desalting |
Tipo | Ultrafiltration Equipment |
Allerta:
Pressure Limitation. Do not operate the stirred cell above 5.2 bar (75 psi).
Codice del prodotto | Marca | Volume contenuto degassatore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume contenuto degassatore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15572061
|
Merck
UFSC05001 |
50 mL |
1925.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15970817
|
Merck
UFSC20001 |
200 mL |
2555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15573333
|
Merck
UFSC40001 |
400 mL |
3290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.Specifica
Autoclavable | |
Ultracel™, Biomax™, and Durapore™ membrane discs for use in stirred cells | |
Concentration, Buffer Exchange, Desalting | |
Ultrafiltration Equipment |