Learn More
3M™ Aura™ Respiratore per polveri 9300+
Il respiratore monouso 3M Aura 9300+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione.
16.45€ - 98.40€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | European Standard EN 149 for Filtering Half Masks to Protect Against Particles |
---|---|
Certifications (EN) | EN 149 |
Design Type | Cup/Molded |
Monouso | Single-use |
Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Assigned Protection Factor (APF) | With Exhalation Valve | Senza lattice | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Assigned Protection Factor (APF) | With Exhalation Valve | Senza lattice | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17608526
|
3M™
7100258912 |
9310+ | FFP1 | No | Yes |
24.75€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17698516
|
3M™
7100258911 |
9312+ | FFP1 | Yes | Yes |
16.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17688516
|
3M™
7100258910 |
9320+ | FFP2 | No | Yes |
49.55€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17678516
|
3M™
7100258909 |
9322+ | FFP2 | Yes | Yes |
33.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17668516
|
3M™
7100258908 |
9330+ | FFP3 | No | Yes |
98.40€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17618526
|
3M™
7100258913 |
9332+ | FFP3 | Yes | Yes |
65.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Confezionati singolarmente
- Design ingegnoso a 3 lembi
- Lembo nasale sagomato
- Lembo superiore goffrato
- Linguetta del mento innovativo
Specifications
European Standard EN 149 for Filtering Half Masks to Protect Against Particles | |
Cup/Molded | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Polypropylene | |
Polyisoprene | |
Cup Shape |
EN 149 | |
Single-use | |
One Size | |
Yes | |
Aluminum, Polyurethene |