Learn More
Agilent BioTek Synergy LX Multi-Mode Reader
The BioTek Synergy LX multi-mode reader automates many common microplate assays. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
12445.00€ - 15555.00€
Specifica
Intervallo di assorbanza | 200 to 900 nm |
---|---|
Accuracy | Wavelength: ±2 nm; Optical Density: <1% at 2.0 OD, <3% at 2.5 OD |
Certificazione/Conformità | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
Larghezza di banda | ≤5 nm |
Profondità (sistema metrico) | 38.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17247829
|
Agilent BioTek
SLXA-SN |
SLXA | Absorbance | 12 in. | 30.5 cm |
12445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17287829
|
Agilent BioTek
SLXF-SN |
SLXF | Fluorescence; Luminescence | 12 in. | 30.5 cm |
12445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17207839
|
Agilent BioTek
SLXFA-SN |
SLXFA | Absorbance; Fluorescence; Luminescence | 12 in. | 30.5 cm |
15555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
The BioTek Synergy LX multi-mode reader automates many common microplate assays. The high-quality optic design ensures excellent data in absorbance, fluorescence, and luminescence detection modes. This affordable system is ideal for many common assays including nucleic acid and protein quantification, ELISA, BCA, Bradford, and cell viability
The data display, output to a USB flash drive, printer, or Gen5 software make Synergy LX a versatile assay workstation. The large touch screen user interface and onboard software simplify programming and save time in operation of microplate and microvolume assays.
Warranty
12 Months
Specifica
200 to 900 nm | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
38.1 cm | |
24 sec. (96 wells), 76 sec. (384 wells) | |
Monochromator Bandpass | |
50/60 Hz | |
Multi-mode Microplate Reader | |
0.001 OD | |
2 | |
1 year | |
27 lb. | |
15 in. | |
Photodiode, PMT | |
End Point, Kinetic, Area Scanning, Absorbance Spectral Scanning |
Wavelength: ±2 nm; Optical Density: <1% at 2.0 OD, <3% at 2.5 OD | |
≤5 nm | |
15 in. | |
Linear, Orbital, Double Orbital | |
Nucleic acid and protein quantification, ELISA, BCA, Bradford and cell viability | |
<1% from 0 to 2.5 OD | |
24 VDC power supply compatible with 100/240 VAC at 50/60 Hz, 60 W (max.) | |
Fluorescence Intensity: Fluorescein 2 pM; Luminesence: 10 amol ATP | |
English | |
100/240 V | |
12.3 kg | |
38.1 cm | |
Xenon Flash |