Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile pulito BioClean™
234.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 to 14 in.
8 to 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30.5 to 35.6 cm
Descrizione
- Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
- Tenuta d’aria 100%
- La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4 |
Colore | White |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Size | 9.75 |
Spessore (sistema imperiale) | 24 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.60 mm |
Modello | BioClean™ Clean Nitrile RABS / Insulator Gloves CGL |
Dimensioni porta (sistema imperiale) | 8 to 10 in. |
Dimensioni porta (sistema metrico) | 20.3 to 25.4 cm |