Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 x g
2420.00€ - 6415.00€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Refrigerato | Rotore incluso | Requisiti elettrici | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modello | Refrigerato | Rotore incluso | Requisiti elettrici | Price | Quantity & Availability | ||
15831645
|
Eppendorf™
5405000417 |
Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti | no | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
3160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15851635
|
Eppendorf™
5405000018 |
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana | no | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
3160.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15871645
|
Eppendorf™
5405000611 |
Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti | no | No | 230V/50–60Hz (EU) |
2550.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15891635
|
Eppendorf™
5405000212 |
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana | no | No | 230V/50–60Hz (EU) |
2550.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15811645
|
Eppendorf™
5405000310 |
Centrifuge 5425, tastiera a membrana | no | No | 230V/50–60Hz (EU) |
2420.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15851645
|
Eppendorf™
5405000514 |
Centrifuge 5425, manopole rotanti | no | Sì | 230V/50–60Hz (EU) |
3005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15871635
|
Eppendorf™
5405000115 |
Centrifuge 5425, tastiera a membrana | no | Sì | 230V/50–60Hz (EU) |
3005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15891645
|
Eppendorf™
5405000719 |
Centrifuge 5425, manopole rotanti | no | No | 230V/50–60Hz (EU) |
2420.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16855100
|
Eppendorf™
5406000119 |
Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana | Yes | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
6110.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16895100
|
Eppendorf™
5406000313 |
Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana | Yes | No | 230V/50–60Hz (EU) |
5685.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16835110
|
Eppendorf™
5406000518 |
Centrifuge 5425 R, manopole rotanti | Yes | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
6110.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16875110
|
Eppendorf™
5406000712 |
Centrifuge 5425 R, manopole rotanti | Yes | No | 230V/50–60Hz (EU) |
5685.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16835100
|
Eppendorf™
5406000011 |
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana | Yes | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
6415.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16875100
|
Eppendorf™
5406000216 |
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana | Yes | No | 230V/50–60Hz (EU) |
5970.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16815110
|
Eppendorf™
5406000410 |
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti | Yes | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
6415.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16855110
|
Eppendorf™
5406000615 |
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti | Yes | No | 230V/50–60Hz (EU) |
5970.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17474152
|
Eppendorf™
5405000158 |
Centrifuge 5425 (EU-IVD) | No | Yes | 230V/50–60Hz (EU) |
2875.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Description
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 × g, che le rendono ideali per tutte le moderne applicazioni di biologia molecolare in provette Eppendorf e provette PCR da 0,2 a 5 mL. Per il trattamento di campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento.- Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
- Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
- Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
- Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
- Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
- Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
- Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
Specifications
21.300 × g |
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.