Learn More
Nabertherm™ Chamber Furnace LH 1200 Series with C540 Controller
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
7520.00€ - 16960.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | C540 |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | Up to 1200°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17377949
|
Nabertherm™
LH0222NMNE |
15 L |
7520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17337959
|
Nabertherm™
LH0322NMNE |
30 L |
8270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17397959
|
Nabertherm™
LH0622NMNE |
60 L |
9330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17357969
|
Nabertherm™
LH1222NMNE |
120 L |
11440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17317979
|
Nabertherm™
LH2122NMNE |
216 L |
16960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1200°C
- Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
- Five-sided heating for very good temperature uniformity
- Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
- Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
- Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
- Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
- Door with brick-on-brick seal, hand fitted
- Short heating times due to high installed power
- Side vent with bypass connection for exhaust pipe
- Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
- Quick lock on door
- Freely adjustable air slide intake in furnace floor
- Stand included
- Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifica
C540 | |
Up to 1200°C |