Learn More
Fisherbrand™ Kit per versamenti di sostanze chimiche, capacità di assorbimento 16 l
Questo kit per versamenti portatile ed economico viene fornito in sacchetto giallo in PVC con maniglie, impermeabile e con ottima visibilità. Ideato per piccole fuoriuscite di prodotti chimici e liquidi pericolosi. Ideale per piccole aree, ad esempio dietro o sotto una sedia, grazie alle dimensioni compatte.
Marca: Fisherbrand™
71.73 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.53000kg
Descrizione
Offrono una resistenza eccezionale a perforazioni, intaccature, tagli e abrasioni. Protezione da schizzi di prodotti chimici.
- In nitrile 100% per un'elasticità superiore
- La realizzazione sottile offre una buona resistenza chimica
- Polsini arrotolati per indossare e sfilare i guanti con la massima facilità
- Verde
Sconsigliati per il contatto con acetone, benzaldeide, clorobenzene, EDC, DMAC, DMF, etilacetato, furfurale, bromuro di metile, MEK, morfolina, NMP, iodometano, acido nitrico concentrato -70%, acido nitrico fumante rosso, nitrobenzene, 1-nitropropano, 2-nitropropano, fenolo 90%, THF, piridina, acido solforico concentrato al 95-98% e THF
Fuoriuscite, assorbenza, fuoriuscita, assorbente
Specifica
Giallo | |
Kit economico per sversamenti di sostanze chimiche | |
10 tamponi (500 x 400 mm), 2 x Socs HAZ412 (diam. 76 mm x 1220 mm), 1 paio di guanti, 1 sacchetto per smaltimento in plastica e istruzioni | |
500 mm x 400 mm x 110 mm | |
400 mm | |
1.8 kg |
16 l | |
Kit di emergenza per fuoriuscite di sostanze chimiche | |
1 Kit | |
500 mm | |
110 mm |