Learn More
Citric Acid, 99.5 to 100.5% (based on Anhydrous substance), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Citric Acid |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Formula lineare | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 782061 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water, 383g/L at 25°C, Sparingly soluble in Diethyl Ether, Freely soluble in alcohol |
Peso formulazione | 192.12g/mol |
Percent Purity | 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
Quantità | 1 kg |
Limite di esplosione | 8% (65°F) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid