Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
0.5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Descrizione
- French Square Bottles are space-saving and easy to fill
- Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical interference with bottle’s contents
- Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
- Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 21 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 13 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 75 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 48 |
Colore chiusura | Black |
Finitura collo | 24-400 |