Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles without Caps
179.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
Descrizione
- Graduated in both milliliters and ounces
- Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
- Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 432 |
Finitura collo | 33-400 |
Closure Included | No |
Graduated | Yes |