Learn More
Nabertherm Compact Tube Furnace RD Series
Equipped with a standard C 530 ceramic working tube and two fibre plugs they have an unbeatable price/performance ratio. Units feature rust-free, textured stainless steel exteriors.
2540.00€ - 3290.00€
Specifica
Controllo della temperatura | R7 |
---|---|
Dimensioni esterne (L x P x A) | 200 x 300 x 350 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Diameter (Metric) Inside | 30 mm |
Peso (sistema metrico) | 12 kg |
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15589582
|
Nabertherm
RD30A171A |
1100°C |
3290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15599582
|
Nabertherm
RD30A173A |
1300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1100 °C or 1300 °C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Inner diameter of the tube: 30 mm, heated length: 200 mm
- Working tube made of C 530 material including two fiber plugs as standard
- Thermocouple type K (1100 °C) or type S (1300 °C)
- Solid state relays provide for low-noise operation of the heating
- Heating wires wound directly around the working tube resulting in very fast heat-up rates
- Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifica
R7 | |
200 mm | |
12 kg |
200 x 300 x 350 mm | |
30 mm |