Learn More
Axygen™ Plastic Test Tubes
Clear plastic test-tubes
121.00€ - 122.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Monouso | Yes |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15581443
|
Axygen™
T-1275-PP |
Polypropylene |
121.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12777553
|
Axygen™
T-1275-PS |
Polystyrene |
122.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tubes constructed from polypropylene or polystyrene
Specifica
Clear | |
75 mm | |
Non-sterile | |
Test Tube |
5 mL | |
Yes | |
12 mm |