Learn More
Corning™ Fiasche per colture di tessuti Primaria™
Migliore adesione, distribuzione e crescita di molte cellule primarie e linee cellulari. Le fiasche per colture di tessuti Corning™ Primaria™ sono adatte per la crescita di cellule che crescono difficilmente sulle superfici di coltura di tessuti standard in genere caricate negativamente—tra cui cellule tumorali, cellule endoteliali ed epatociti.
219.30€ - 438.62€
Specifica
Colore chiusura | Blu |
---|---|
Materiale chiusura | Fenolico |
Materiale | Polistirene |
Forma | Rettangolare |
Sterilità | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Area di coltura | Stile collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Area di coltura | Stile collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10196070
|
Corning™
353824 |
250 mL | Plug Seal | 75 cm2 | Straight |
425.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10613672
|
Corning™
353808 |
50 mL | Vented | 25 cm2 | Canted |
219.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10469222
|
Corning™
353810 |
250 ml | Con sfiato | 75 cm2 | Inclinato |
425.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10556932
|
Corning™
353813 |
50 mL | Plug Seal | 25 cm2 | Canted |
438.62€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
La modifica stabile e permanente della superficie di polistirene incorpora una miscela di gruppi funzionali anionici e cationici
- Sterili, non pirogenici
- Polistirene crystal-grade modificato dal processo di trattamento con plasma al gas sottovuoto brevettato
- Modifica della superficie stabile e permanente
- Con tappi sigillanti a vite o tappi con sfiato
- Entrambi i tipi disponibili in due misure
- Le fiasche da 50 ml presentano un collo inclinato; le fiasche da 250 ml hanno un collo dritto
- I campioni di ciascun lotto sono analizzati utilizzando la spettroscopia elettronica per analisi chimiche (spettroscopia ESCA) per garantire un rapporto coerente tra gruppi funzionali contenenti azoto
Order Info
20 fiasche più piccole imballate per custodia in confezioni da 200 (08-772-45 in confezioni da 100); cinque fiasche più grandi imballate in confezioni da 100
Specifica
Blu | |
Polistirene | |
Sì |
Fenolico | |
Rettangolare | |
Rectangular |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.