Learn More
Corning™ Blocchi per dosaggio Costar™ da 96 pozzetti
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica. I blocchi per saggio Corning™ a 96 pozzetti sono ideali per la conservazione di composti, saggi e applicazioni per la crescita cellulare.
Marca: Corning™ 3959
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.14200kg
Descripción
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-free
- Available sterile or nonsterile
Especificaciones
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
1000 μL | |
Non-sterile | |
Round | |
100/Cs. |
Without Lid | |
Not Treated | |
Polipropilene | |
96 | |
Non-treated | |
Per la conservazione, il dosaggio e la crescita cellulare dei composti | |
5/Pk. |