Learn More
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Le Eppendorf CryoStorage Vials sfruttano una codifica a 3 livelli del SafeCode system (datamatrix code, barcode e testo in chiaro) per consentire un'identificazione sicura dei campioni. Fino a 96 provette pre-etichettate sono già pre-sistemate in rack e pretappate (da 0,5 mL a 4,0 mL) per applicazioni di conservazione.
770.00€ - 1540.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Senza RNasi | Yes |
Senza Dnasi | Yes |
Codice a barre | 2D SafeCode |
Tipo | Coded Cryobank Vial System |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16476869
|
Eppendorf™
0030079400 |
Non-sterile | 0.5 mL |
1445.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16486869
|
Eppendorf™
0030079418 |
Non-sterile | 1.0 mL |
1490.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16496869
|
Eppendorf™
0030079426 |
Non-sterile | 1.5 mL |
770.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16406879
|
Eppendorf™
0030079434 |
Non-sterile | 2.0 mL |
795.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16416879
|
Eppendorf™
0030079442 |
Non-sterile | 4.0 mL |
870.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16426879
|
Eppendorf™
0030079450 |
Sí | 0.5 mL |
1490.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16436879
|
Eppendorf™
0030079469 |
Sí | 1.0 mL |
1540.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16446879
|
Eppendorf™
0030079477 |
Sí | 1.5 mL |
795.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16456879
|
Eppendorf™
0030079485 |
Sí | 2.0 mL |
820.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16466879
|
Eppendorf™
0030079493 |
Sí | 4.0 mL |
895.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- è codifica a 3 livelli per un'identificazione sicura del campione
- La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
- Intervallo di temperatura: -196 °C (fase del gas di LN2) a +121 °C
- Realizzato da un polipropilene vergine d'alta qualità nella camera bianca di classe VIII per la massima purezza del campione
- Pre tappate e pre-sistemate in rack per un utilizzo conveniente.
- Ulteriori informazioni sulle provette sono riportate nella Eppendorf website per finalità di documentazione
- Importazione diretta in Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un utilizzo conveniente
Specifica
Polypropylene | |
Yes | |
Coded Cryobank Vial System |
Yes | |
2D SafeCode |