Learn More
3M™ Respiratore classico a guscio
Comoda da indossare, compatibile con la maggior parte dei volti. La mascherina antiparticolato 3M serie 8000 è caratterizzata da una forma convessa.
29.65€ - 56.40€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | With Exhalation Valve | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | With Exhalation Valve | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12302399
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Sì |
31.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12382389
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | Sì |
31.20€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11713363
|
3M™
7100003010 |
FFP2 NR D | No |
55.90€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11736003
|
3M™
7100010817 |
FFP2 NR D | Sì |
56.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11733363
|
3M™
7100101091 |
FFP2 | Sì |
36.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11723363
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11703363
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
3M Particulate Respirator P1 P1 for mechanically generated particles grinding, sanding, crushing and sawing Not TGA Approved Not allowed for Clinical Use
I respiratori 3M™ serie 8000 offrono una protezione leggera, confortevole ed efficace delle vie respiratorie contro polveri e nebbie. La forma convessa, la doppia fascia, l'inserto in schiuma in corrispondenza del naso e lo stringinaso garantiscono un'indossabilità confortevole sui volti più diversi. I respiratori 3M™ proprietari con guscio resistente agli impatti offrono una protezione duratura e confortevole in particolare in ambienti caldi e umidi. Le polveri, le nebbie e i fumi metallici, prodotti collaterali di processi quali triturazione e miscelazione, sono i pericoli più comuni per l'apparato respiratorio nell'ambiente di lavoro. I respiratori 3M forniscono una protezione confortevole e senza manutenzione da questi pericoli specifici.