Learn More
Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
60.00€ - 215.00€
Specifica
Capacità di legame | Low binding |
---|---|
Certificazione/Conformità | Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot |
Monouso | Sì |
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Sterile |
Includes: Individually packaged sterile screw top style bottle cap
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15973297
|
Fisherbrand™
|
150 mL | 0.20 μm | 50 mm | Sterile Filtration of media and serum |
113.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15983297
|
Fisherbrand™
|
150 mL | 0.45 μm | 50 mm | Fluid clarification and particle removal |
60.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15993297
|
Fisherbrand™
|
250 mL | 0.20 μm | 50 mm | Sterile Filtration of media and serum |
139.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15903307
|
Fisherbrand™
|
250 mL | 0.45 μm | 50 mm | Fluid clarification and particle removal |
134.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15913307
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 0.20 μm | 75 mm | Sterile Filtration of media and serum |
183.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15923307
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 0.45 μm | 75 mm | Fluid clarification and particle removal |
209.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15933307
|
Fisherbrand™
|
1000 mL | 0.20 μm | 90 mm | Sterile Filtration of media and serum |
215.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15943307
|
Fisherbrand™
|
1000 mL | 0.45 μm | 90 mm | Fluid clarification and particle removal |
214.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
- PES membrane is low protein binding to maintain protein balance
- PES membrane has low extractables to maintain media purity
- Upper chamber of filter units is clearly marked with pore size, membrane type, catalog number, lot number and expiration date
- Non-pyrogenic and non-cytotoxic
- Gamma radiation-sterilized and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
- 0.2μm units for sterile filtration
- 0.45μm units for fluid clarification and particle removal
Certifications
Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lotnon-cytotoxic Lot-to-Lot sterility
Specifica
Low binding | |
Sì | |
Sterile |
Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot | |
PES |