Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con testa incrociata a due lati
Progettati per l'uso con contenitori quali le provette, ma molto efficaci come agitatori per usi generici. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE sono dotati di testa incrociata ai due lati dell'agitatore per una maggiore turbolenza.
10.15€ - 33.70€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11838892
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
14.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16235731
|
Fisherbrand™
|
30 mm |
30.22€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16275721
|
Fisherbrand™
|
17 mm |
19.52€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16255731
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
29.81€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16205731
|
Fisherbrand™
|
22 mm |
25.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10211812
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
10.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11848892
|
Fisherbrand™
|
14 mm |
15.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16245731
|
Fisherbrand™
|
35 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
- Double-sided crossheads provider greater turbulence during mixing
- Autoclavable
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core |