Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Hydra Square Bottle
210.85 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
212.76 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
306.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
212.76 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
306.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
DURAN™ GL 45 Hydra Square Bottle; Color: Clear; Includes: 4 GL 45 Caps, 4 GL 45 Side Necks
Descrizione
- Ideal for the storage and delivery of high-performance liquid chromatography (HPLC) mobile phases and solvents.
- Increasing the number of GL 45 inlets on the bottles adds convenience: The five GL 45 necks on a purging bottle increases safety and reduces the risk of cross contamination and air intake.
- Convenient – Purging bottle accepts up to 5 HPLC GL 45 cap
- Safer – Capped bottles reduce the risk of volatile organic compounds (VOC) escape and spillage
- Compatible - GL 45 threads fit standard HPLC connection caps
- Manufactured from the material of choice for HPLC solvent bottles: borosilicate 3.3 glass offering a very low inorganic ion extractables profile
- Clear DURAN™ is a borosilicate glass type 3.3 as specified by the international standard ISO 3585, and is classified as a ''Type I, Class A low-expansion borosilicate glass'' as defined by ASTM-E438-1992
- 1 Liter Square space saving shape
- Retrace Code, and certificate for manufacturing lot traceability
- Durable white enamel volume graduations
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Procedura di pulizia | Lab washer compatible |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC Purge Bottle, Reagent Supply to Liquid Handling Systems and Analyzers |
Include | 4 GL 45 Caps, 4 GL 45 Side Necks |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Lunghezza (sistema metrico) | 222.5 mm |
Temperatura max (sistema metrico) | 500°C |
Quantità | 1 |