Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratory Bottle, GL 45
33.33 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
33.33 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
35.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
33.33 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
35.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione
The specially shaped gripping zones on both sides of the bottle permit easier and safer handling. ™ The bottles can be conveniently stacked horizontally on their sides. ™ Sequentially sized bottles 125, 250, 500 and 1000 ml. ™ ™
- Easier and safer handling with the specially shaped gripping zones on both sides of the bottle
- Significantly faster opening or closing with the shortened bottle thread which remains fully compatible with GL 45 closures and other accessories
- The optimized, ergonomic shape of the screw cap has comfortable grooves and ridges for a more efficient and easier tightening or removal, especially with smaller sized or gloved hands
- ™™
- The slimmer bottle shape allows a more optimal use of limited space in autoclaves and laboratory refrigerators
- The tried and tested cap plug sealing with sealing lip system ensures a liquid tight seal
- Horizontal stacking is possible
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Autoclaving of Media and Reagents; Preparation of Media and Reagents; Sample Collection, Storage, and Transport |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene |
Quantità | 4/Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Diametro (sistema metrico) | 66 mm |