Learn More
Soluzione standard KCl elettroliti Codice prodotto.: 11910049
Soluzione standard KCl elettroliti
Codice prodotto. 11910049
250 ml
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Codice prodotto. 11910049
Marca: Chem Lab CL03.1109.0250
Edge
Enhance the performance and extend the life of electrodes. Potassium Chloride Electrolyte Standard Solution, 3M, Chem-Lab is a filling solution for pH electrodes, containing 224g KCl per liter of water. It is used for proper electrode storage to maintain optimal electrode performance.
When not in use, the glass tip of an electrode should be kept wet to avoid dehydration of the pH sensing membrane, which erodes the reaction time of the electrode. Electrodes are best stored with the tip immersed in the bridge electrolyte (KCl 3M). Most electrodes have a protective cap that can be filled with this solution before placing.
Specifica
CAS 7447-40-7
Quantità 250 ml
Odore Inodore
Formula molecolare ClK
Numero MDL MFCD00011360
Forma fisica Liquido
Concentrazione 224g KCl per 1L H2O
Colore Incolore
pH > 7
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Punti di ebollizione 100°C
SMILES [Cl-].[K+]
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
IUPAC Name potassium chloride
Solubilità Solubile in acqua
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Peso formulazione 74.56g/mol
Titolo del prodotto
Soluzione standard KCl elettroliti >