Learn More
Binder™ Serie WIC - Walk-in Chambers, per prove di stabilità e stoccaggio
Le camere walk-in offrono una vasta gamma di caratteristiche e vantaggi per soddisfare in pieno i requisiti previsti dalle prove di stabilità. Perfette condizioni di prova mantenute in un ampio intervallo di temperatura compreso tra 10 e 50°C e di umidità relativa tra il 20 e il 90% u.r.
Marca:  Binder™ 9800-0011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 777.00000kg
Codice prodotto. 17862755
  • 69870.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accuratezza dell’umidità relativa ± 2,5%
  • Accuratezza della temperatura ± 1,5°C
  • Tubazioni per esatta distribuzione dell’aria
  • Pannelli della cella ad alto isolamento con coefficiente di trasmittanza termica U di soli 0,21 W/m2K
  • Illuminazione LED con rilevatore di movimento
  • Elementi della cella di alta qualità, made in Germany
  • Vano interno interamente in acciaio inox
  • Accessibilità per assistenza tecnica esterna
  • Elementi della cella: Lamiera d’acciaio galvanizzata, rivestita con poliestere, bianca, simile a RAL 9010, superfici del vano interno in acciaio inox,4 pollici / 100 mm di poliuretano espanso, coefficiente di trasmittanza termica U: 0,21 W/m2K
  • Pavimento: Copertura pavimento in acciaio al cromo-nichel, bugnato rigidizzato 5 WL
  • Carico sulla superficie: 50,000 N/m2
Specifica
Specifica
50,000 N/m2
LED
UK, EU
10°C to 50°C
WIC1-230V
2400 x 2300 x 2270 mm
776 kg
2.7 kW
50 Hz
Stainless Steel
Galvanized Steel
20 to 90%
Walk-in Chamber
±1.5 K at 40°C and 75% RH
2600 x 2500 x 2470 mm
200/230 V
11 A