Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C: Thermo Top™
546.25 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
546.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
546.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermomixer F1.5, FP e C, ThermoStat C con Eppendorf SmartBlock da 0.5, 1.5 e 2 ml, piastre, PCR 96 e PCR 384
Descrizione
- Prevenzione efficiente e affidabile della condensa sul coperchio e sulla parete della provetta
- Condizioni di reazione costanti per prestazioni enzimatiche ottimali con i campioni
- Connessione wireless con riconoscimento e funzionamento automatici per praticità di manipolazione
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermomixer F1.5, FP e C, ThermoStat C con Eppendorf SmartBlock da 0.5, 1.5 e 2 ml, piastre, PCR 96 e PCR 384 |
Tipo | Accessory, Lid |