Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
735.00€
Specifica
Numero di canali | 1 |
---|---|
Product Line | Xplorer |
Tipo | Electronic Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10584585
|
Eppendorf™
4861000015 |
Da 0.5 a 10 μl | Grigio |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16281682
|
Eppendorf™
4861000017 |
1 to 20 μL | Light Gray |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10237554
|
Eppendorf™
4861000023 |
Da 5 a 100 μl | Giallo |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16222401
|
Eppendorf™
4861000027 |
10 to 200 μL | Yellow |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10461255
|
Eppendorf™
4861000031 |
Da 15 a 300 μl | Arancione |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10126314
|
Eppendorf™
4861000040 |
Da 50 a 1000 μl | Blu |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16232401
|
Eppendorf™
4861000044 |
0.1 to 2.5 mL | Red |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10034384
|
Eppendorf™
4861000058 |
Da 0.2 a 5 ml | Viola |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10115934
|
Eppendorf™
4861000066 |
Da 0.5 a 10 ml | Turchese |
735.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Pipette elettroniche monocanale, a 8 e 12 canali, progettate per aspirare ed erogare volumi di liquido da 0.5 μl a 10 ml
- Concetto operativo intuitivo e design ergonomico
- Nove diverse impostazioni della lingua: Cinese, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco
- Agitatore basculante multiuso
- Quadrante di selezione
- Espulsore innovativo
- Angolo di visualizzazione ergonomico
- Comoda impugnatura
- Potente batteria ricaricabile
- Concetto di ricarica flessibile
- Cono a molla (eccetto i formati da 5 e 10ml)
- Regolazione secondo le condizioni esterne (altitudine, liquidi molto densi o fattori simili)
Specifica
1 | |
Xplorer | |
Electronic Pipette |