Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinase K (Tritirachium album/Molecular Biology)
45.80€ - 290.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations, inactivating many Enzymes, including Endogenous Nucleases |
Content And Storage | -20°C |
Sorgente | Tritirachium album |
Product Type | Proteinase K |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10172903
|
Fisher BioReagents™
BP1700-50 |
50 mg |
45.80€
50mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10103533
|
Fisher BioReagents™
BP1700-100 |
100 mg |
76.25€
100mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10407583
|
Fisher BioReagents™
BP1700-500 |
500 mg |
290.00€
500mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Proteinase K (Tritirachium album/Molecular Biology)
- Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
Proteinase K is widely used in the isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations. It is a wide-spectrum protease, inactivating many enzymes, including endogenous nucleases.
Specifica
White | |
-20°C | |
Proteinase K |
Isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations, inactivating many Enzymes, including Endogenous Nucleases | |
Tritirachium album | |
Solid |