Learn More
Fisherbrand™ Termometro Plus per frigorifero/congelatore Traceable™, gamma: Da -50° a +70°C (da -58° a +158°F)
Per il monitoraggio accurato della temperatura in congelatori, bagni, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi con sensore di temperatura in soluzione tampone
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16740kg
Codice prodotto. 11715863
  • 116.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Il termometro Plus per frigorifero/congelatore Fisher Scientific™ Traceable™ consente il monitoraggio accurato della temperatura in congelatori, bagni, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi grazie al sensore di temperatura in soluzione tampone integrato.
Con un flacone rotondo da 5 ml. Il flacone per il vaccino imita la temperatura del vaccino e si inserisce nel vassoio.
  • La sonda è sigillata con una soluzione glicolica.
  • Il flacone isola il sensore dagli sbalzi di temperatura all'apertura della porta del frigorifero.
  • Monitora i valori massimi e minimi durante la notte, il fine settimana o per qualsiasi altro periodo, un vantaggio significativo rispetto ai termometri in vetro con sola lettura attuale.
  • L'intervallo di temperatura è da -58 a 158 °F e da -50 a +70 °C con una risoluzione di 0.1 gradi e una precisione di +/-0.5C.
  • Memoria del valore minimo/massimo
  • Allarmi impostabili per limite superiore e inferiore
Specifica
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST
3.25 x 2.5 x 0.6 pollici (8.3 x 6.35 x 1.5 cm)
0,6 in.
Nastri di fissaggio con Velcro™ e magnetici, certificato di tracciabilità e batteria AAA
1,25 in.
30.4 cm
Plastica ABS
4 once
2,5 in.
158 °F
−58 °F
Da -58 ° a +158 °F
Monitoring Temperature in Freezer
6,35 cm
0,18 in.
Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori
1.5 cm
120 in.
8.3 cm
3.17 cm
0,1 °C
110 g
3,25 in.
70 °C
−50 °C
Da -50° a +70 °C
±0,5 °C (±0,9 °F) (tra 0 e 50 °C)