Learn More
Fisherbrand™ Puntali con barriera aerosol per caricamento di gel
Help minimize liquid retention
80.95€ - 149.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Colore | Natural |
Da utilizzare con (applicazione) | Help minimize liquid retention |
Stile punta | Gel Loading |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12992571
|
Fisherbrand™
|
20 μl | Racked |
149.00€
pezzi 1020 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11967734
|
Fisherbrand™
|
10 to 100 μL | Racked |
80.95€
pezzi 1020 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- No RNase or DNase contamination
- Natural color
- For use with, but not limited to: Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Specifica
Filtered | |
Help minimize liquid retention | |
Polypropylene |
Natural | |
Gel Loading |