Learn More
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles
134.49 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
134.49 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
134.49 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
72.67 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
134.49 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
134.49 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
72.67 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles with cap feature a convenient wide opening, enhanced graduations and a polypropylene pour ring. Feature clear (natural), drip-free, replaceable polypropylene pour ring.
- Permanent white enamel marking spot
- GL 45 screw thread
- Linerless
- Autoclavable (to 140°C)
- Amber borosilicate glass
- Polypropylene cap
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Colore | Amber |
Da utilizzare con (applicazione) | Media and reagent storage, Holding and dispensing fluids, Chemical storage |
Include | Screw Cap, Pouring Ring |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
N. per custodia | 10/Cs. |
Colore della vite | Blue |
Materiale della vite | Polypropylene |
Sterilità | Non-sterile |
Colore chiusura | Blue |