Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Erogatore di salviette con supporto da pavimento
Questo dispositivo mobile consente di erogare in modo facile e veloce salviette di carta prelevate da un rotolo grande. L'erogatore di salviette con supporto da pavimento Kimberly-Clark Professional™ è composto da un grande e robusto erogatore tubolare in acciaio blu che può essere spostato come unità autonoma. L'erogatore è ideale per mantenere gli standard igienici in aree affollate e in presenza di alimenti.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6154
48.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Descrizione
Kimberly-Clark Professional™ offre una gamma di erogatori di panni in rotolo autoportanti, mobili e montabili per rotoli di carta larghi che consentono di migliorare l'igiene e di contribuire a ridurre i costi.Specifica
Erogatore di salviette con supporto da pavimento | |
96 x 51,50 x 55 | |
51,5 cm | |
Free-standing | |
Erogatore tubolare in acciaio |
Blu | |
96 cm | |
55 cm | |
Per mantenere l'igiene | |
1/conf. |