Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Per preparare le cellule mononucleari da sangue periferico, midollo osseo e sangue del cordone ombelicale alla centrifuga in gradiente di densità. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM è una gamma di terreni per gradiente di densità, sterili e pronti per l'uso, monitorati mediante un sistema di gestione della qualità.
315.00€ - 966.00€
Specifica
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per l’isolamento delle celle mononucleari da sangue periferico umano, midollo osseo e sangue del cordone ombelicale |
Livello di endotossine | <0.12 EU/ml |
Osmolalità | 288-310 mOsm/kg |
Colore | Da incolore a giallo chiaro |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11743219
|
Cytiva
17-5442-02 |
6 x 100 mL |
315.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11753219
|
Cytiva
17-5442-03 |
6 x 500 ml |
966.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzato secondo i requisiti del certificato di gestione della qualità a norma ISO13485:2003
- Sterile e pronto da utilizzare; stabile per almeno 3 anni se conservato correttamente
- Livelli bassi di endotossina (<0.12 EU/ml) sicuri e sottoposti a test
- Ficoll-Paque PREMIUM
- Ottimizzato per l'isolamento di cellule mononucleari da sangue periferico umano, midollo osseo e sangue da cordone ombelicale.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
- Può essere usato per isolare una vasta quantità di cellule mononucleari incluse quelle a densità più elevata e per la separazione delle cellule ematiche da topi o ratti.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
- Può essere utilizzato per l'isolamento di cellule mononucleari umane a ridotta densità (ad esempio, cellule stromali mesenchimali o monociti).
Order Info
File RSF (Regulatory Support File) disponibile per Ficoll-Paque PREMIUM
Specifica
Da 4° a 30 °C | |
<0.12 EU/ml | |
Da incolore a giallo chiaro | |
1.078 g/ml | |
Liquido |
Per l’isolamento delle celle mononucleari da sangue periferico umano, midollo osseo e sangue del cordone ombelicale | |
288-310 mOsm/kg | |
Centrifugation Media | |
Sterile |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 3 anni