Learn More
Fisherbrand™ Centrifughe da banco GT1
Le centrifughe da banco Fisherbrand™ GT1 combinano dimensioni compatte e flessibilità di funzionamento, caratteristiche che le rendono la scelta ideale per i laboratori di biologia molecolare. Disponibili in versioni ventilate o refrigerate
4135.00€ - 6945.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, omologazione UL, marchio CE, certificazione di biocontenimento |
---|---|
Capacità | 4 x 145 ml |
RCF max | 3046 x G |
Velocità max | 4350 giri/min |
Sistema di trasmissione | Motore a induzione diretta, senza spazzole |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Refrigerato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Refrigerato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15868722
|
Fisherbrand™
|
GT1R | Sì |
6945.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15878722
|
Fisherbrand™
|
GT1 | No |
4135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Dimensioni compatte con ingombro minimo sul piano di lavoro
- Disponibilità in versione ventilata e refrigerata, con periodi di raffreddamento rapidi
- Con rotore oscillante TX-150 con adattatori per 4 provette coniche da 50 ml o 8 da 15 ml
- Funzionamento semplice con un singolo tocco con protocolli preimpostati
- Display retroilluminato con interfaccia multilingue
- Rapida sostituzione del rotore tramite pulsante con il sistema di sostituzione rotore Auto-Lock™
- Rivestimento della sezione trasversale del rotore resistente alla corrosione e lubrificante
- Con coperchi di biocontenimento ClickSeal™
- Rotore ad alta velocità per microlitri opzionale, disponibile anche per applicazioni di biologia molecolare
- Utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detergenti, pulizia con un panno
- Due anni di garanzia
Specifica
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, omologazione UL, marchio CE, certificazione di biocontenimento | |
3046 x G | |
Motore a induzione diretta, senza spazzole | |
Quattro programmi ad accesso diretto | |
Sì | |
Coperchio di biocontenimento ClickSeal | |
Due anni per la centrifuga, cinque anni per il rotore | |
50/60 Hz |
4 x 145 ml | |
4350 giri/min | |
Rotore TX-150, coperchio ClickSeal, quattro adattatori per 4 provette coniche da 50 ml, quattro adattatori per 8 provette coniche da 15 ml | |
TX-150 | |
Da 10 s a 99 h:59 min | |
Centrifuga da banco | |
230 V |