Learn More
Thermo Scientific™ Height Adjustable Floor Stand for Herasafe™ 2030i
For use with Herasafe 2030i Biological Safety Cabinets
1060.00€ - 1420.00€
Specifica
Product Type | Height Adjustable Floor Stand |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 26.7 in. to 34.6 in. |
Altezza (sistema metrico) | 680-880 mm |
Profondità (sistema metrico) | 800 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15983110
|
Thermo Scientific™
50155688 |
Supporto da pavimento regolabile (altezza 680-880 mm), 0.9 m, grigio antracite | 1000 mm |
1060.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15903120
|
Thermo Scientific™
50155690 |
Adjustable Floor Stand (Height of 680-880mm), 1.5 m, charcoal grey | 1600mm |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15913120
|
Thermo Scientific™
50155691 |
Supporto da pavimento regolabile (altezza 680-880 mm), 1.8 m, grigio antracite | 1900 mm |
1420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Height Adjustable Floor Stand in increments of 50mm.(Height range 680-880mm), charcoal grey
- Adjustment steps of 50mm
- Charcoal grey
- Height - 680-880mm
Specifica
Height Adjustable Floor Stand | |
26.7 in. to 34.6 in. | |
680-880 mm | |
800 mm |