Learn More
IKA™ Asta di sostegno
Use this holding rod with support rod H 16 V and a temperature sensor or ETS-D5/6 electronic contact thermometer. IKA™ H 38 Holding Rod fastens a temperature sensor or ETS-D5/6 with a boss head H 44 to the support rod H 16 V.
Marca: IKA™ 0003547700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
- For use with IKA electronic thermometers, support rods and temperature sensors
Specifica
Barra di sostegno | |
Per: Fissaggio ETS-D5 con H 44 per asta di supporto | |
1 Ea. |