Learn More
Cytiva Colonne illustra™ NAP™
Per una purificazione rapida ed efficiente di DNA e oligonucleotidi (>10 oligomeri) in meno di 15 minuti mediante flusso di gravità. Le colonne Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ sono monouso e preimpaccate con Sephadex™ Grado DNA G-25
284.00€ - 609.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi |
---|---|
Include | Protocollo passo-passo completo per l'identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione |
Product Type | NAP-25 |
Includes: Protocollo passo-passo completo per l'identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10004064
|
Cytiva
17-0852-01 |
Confezione da 20 |
284.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10186464
|
Cytiva
17-0852-02 |
Confezione da 50 |
609.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Le colonne monouso preimpaccate con gel per DNA Sephadex™ G-25 necessitano solo della gravità per funzionare
- Disponibili in tre misure, a seconda del volume del campione: 0.5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2.5 ml (NAP-25)
- Utile per purificazione su piccola scala, desalinizzazione e scambio di tamponi
Order Info
Il gel con DNA di grado G-25 viene fornito in un tampone a colonna costituito da acqua distillata con biocida Kathon™ CG/ICP al 0.15%.
Specifica
Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi | |
Protocollo passo-passo completo per l'identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione | |
NAP-25 |