Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights, Class E2
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
41.98€
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15535089
|
Fisherbrand™
|
2 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575089
|
Fisherbrand™
|
50 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15585089
|
Fisherbrand™
|
100 mg |
41.98€
1 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595089
|
Fisherbrand™
|
200 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15545089
|
Fisherbrand™
|
5 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555089
|
Fisherbrand™
|
10 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15565089
|
Fisherbrand™
|
20 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15525089
|
Fisherbrand™
|
1 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15505099
|
Fisherbrand™
|
500 mg |
41.98€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class E2 calibration weight
- In compliance with OIML R111
Specifica
E2 | |
Stainless Steel |