Learn More
Fisherbrand™ Insert For Maxi Boxes
Manufactured with hinged lids and accommodate interchangeable inserts that hold microtubes, centrifuge tubes, scintillation vials, universals, cryotubes and falcon tubes; these serve as an ideal solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes.
27.35€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Maxi Boxes |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 40mm |
Product Type | Insert |
Larghezza (sistema metrico) | 160mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10315311
|
Fisherbrand™
|
15 x 15mL |
27.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12327167
|
Fisherbrand™
|
8 x 20mL |
27.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12347167
|
Fisherbrand™
|
8 x 1.5mL |
27.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12357167
|
Fisherbrand™
|
15 x 5mL |
27.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12367167
|
Fisherbrand™
|
8 x 50mL |
27.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Inserts for Maxi Boxes
- Cleaver Scientific storage boxes are manufactured with hinged lids and accommodate interchangeable inserts that hold microtubes, centrifuge tubes, scintillation vials, universals, cryotubes and falcon tubes
- Also supplied is our range of floor-standing and benchtop bins with anti-slip feet and hinged lids
- These serve as an ideal solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
- Both the Beta and Gamma storage bins are available in five sizes, while the two largest bin models have wheels for easy transportation
- Optional heavy duty drawstring bags may also be purchased
Specifica
For Maxi Boxes | |
40mm | |
Insert | |
160mm |