Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
In schiuma di PU a espansione lenta per un'elevata attenuazione. Tappo per orecchie in poliuretano E-A-R 3M – 36 dB.
45.53€ - 553.35€
Specifica
Colore | Yellow Neon |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Approved |
Noise Reduction Rating (NRR) | 36 dB |
Product Type | Ear Plug |
Materiale | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Corded | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Corded | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12364749
|
3M™
7100111802 |
Uncorded |
52.70€
250 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11779305
|
3M™
7000052845 |
Corded |
102.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12900365
|
3M™
7000052845 |
Corded |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11769305
|
3M™
7000038201 |
Uncorded |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17237650
|
3M™
7100111802 |
Uncorded |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
- In schiuma di PU a espansione lenta
- Fornisce una pressione uniformemente distribuita, che conferisce flessibilità e una buona tenuta con un comfort ottimale.
- Il colore brillante e fosforescente per un'estetica gradevole
Specifications
Yellow Neon | |
36 dB | |
Polyurethane |
CE Approved | |
Ear Plug | |
Roll-down |