Learn More
Memmert™ Iq Document With Device-Specific Works Test Data For Validation By Customer, For Hcp150
Includes IQ document with works test data for chamber.
Marca:  Memmert™ HCP150D00124
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 16364817
  • 452.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Works test data
Descrizione
Descrizione
  • OQ/PQ check list as support for validation by customer
Specifica
Specifica
30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 Models Climate Chamber
IQ Document