Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Columns
Ideal for medium-pressure chromatography with aqueous mobile phases
690.00€ - 770.00€
Specifica
Tipo | Colonna cromatografica |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia a pressione media con fasi mobili acquose |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 50 °C |
Dimensione del poro | 20 μm |
Materiale | Vetro borosilicato di tipo I classe A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità della colonna | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Pressione max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità della colonna | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Pressione max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11853193
|
DWK Life Sciences
420830-1520 |
271 ml | 48 mm | 150 mm | 49.31 psi |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12716788
|
DWK Life Sciences
420830-3010 |
147 ml | 25 mm | 300 mm | 75.41 psi |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ideal for medium-pressure chromatography with aqueous mobile phases
- Con filettatura
- Con O-ring rivestito in PTFE e raccordi terminali
- Strato in PTFE arricciato sopra l'O-ring per creare una tenuta a prova di solventi e perdite
- I solventi entrano in contatto solo con le superfici in vetro borosilicato e PTFE
Specifica
Colonna cromatografica | |
Da 0 a 50 °C | |
Vetro borosilicato di tipo I classe A | |
Raccordo 1/4-28 non flangiato | |
Ossido di etilene, 2N NaOH o 100% etanolo |
Cromatografia a pressione media con fasi mobili acquose | |
20 μm | |
HDPE | |
Due raccordi terminali in PTFE con supporti per letto cromatografico in polietilene con porosità di 20 um, tubo in PTFE da 5 piedi, 2 dadi non flangiati per tubo e 2 ghiere non flangiate |