Learn More
DWK Life Sciences Nebulizzatori per reagenti Kontes™ con giunto a smeriglio a vite
Provide uniform spray mist of visualization reagents for TLC and paper chromatography; use with all standard TLC reagents and most corrosive liquids
672.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Collegamenti | Giunti a smeriglio a vite, tappo di collegamento tubi, anello di sbloccaggio |
Materiale | Vetro |
Quantità | Contenitore da 1 |
Tipo | Nebulizzatore per reagenti TLC |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Tipo | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Tipo | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11773143
|
DWK Life Sciences
422530-0050 |
50 ml | 5 cm | Nebulizzatore per reagenti TLC | 19/22 |
672.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Provide uniform spray mist of visualization reagents for TLC and paper chromatography; use with all standard TLC reagents and most corrosive liquids
- Liquid touches only nonreactive borosilicate glass atomizing sprayer head and flask
- Sprayer head-to-flask connection consists of screw-thread standard taper ground joint, connecting cap, and loosening ring
- Operate sprayer at 3 to 5psi (0.021 to 0.035MPa)
- Adjust spray pattern by varying the position of thumb on vent hole
- Autoclavable (after cap, loosening ring, and O-ring are removed)
Specifica
Autoclavable | |
Vetro | |
Nebulizzatore per reagenti TLC | |
Reagenti TLC standard e liquidi più corrosivi |
Giunti a smeriglio a vite, tappo di collegamento tubi, anello di sbloccaggio | |
Contenitore da 1 | |
Per la nebulizzazione uniforme di reagenti di visualizzazione per cromatografia su carta e TLC | |
Da 3 a 5 psi |