Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per pulizia delicata Kimtech Science™
Pulizia ad alte prestazioni in laboratorio. Le salviette per operazioni delicate Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ sono adatte per ambienti di laboratorio di classe ISO 4 o superiore.
Marca: Kimberly-Clark™ 7558
79.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.82500kg
Descrizione
- Ideale per la pulizia di vetreria delicata, di strumenti e di superfici/componenti
- Assorbe i liquidi grazie ai veli multipli e rilascia pochi residui agevolando pulizie complesse
- Erogazione da scatola con sistema flessibile a scomparsa che garantisce igiene e accesso controllato
Specifica
40 cm | |
Sì | |
15 cartoni x 200 fogli = 3000 fogli |
24 cm | |
20.5 x 20 cm |