Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Easy to handle and fast to load
135.00€ - 515.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione |
Mouth Style | Wide |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11380700
|
Labconco™
7540000 |
40 ml | 1.33 in. | 1.27 cm | 34 mm |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10452195
|
Labconco™
7540200 |
80 mL | 1.33 in. | 1.27 cm | 34 mm |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10228204
|
Labconco™
7540400 |
150 ml | 2.32 in. | 1.9 cm | 59.2 mm |
246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10054744
|
Labconco™
7540600 |
300 mL | 2.32 in. | 1.9 cm | 59.2 mm |
290.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10491235
|
Labconco™
7540800 |
600 mL | 3.55 in. | 1.9 cm | 90.2 mm |
406.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10267172
|
Labconco™
7541000 |
1200 mL | 3.55 in. | 1.9 cm | 90.2 mm |
432.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10120840
|
Labconco™
7541200 |
2000 mL | 3.55 in. | 1.9 cm | 90.2 mm |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10044744
|
Labconco™
7540300 |
120 mL | 2.32 in. | 1.9 cm | 59.2 mm |
239.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10694843
|
Labconco™
7540900 |
900 mL | 3.55 in. | 1.9 cm | 90.2 mm |
387.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10033692
|
Labconco™
7541100 |
750 mL | 3.55 in. | 1.9 cm | 90.2 mm |
364.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Easy to handle and fast to load
- Vetro borosilicato piano
- Coperture a scatto in gomma siliconica per una tenuta ad alto vuoto affidabile
- Per eliminare il rischio di contaminazione da grasso per vuoto; riduce versamenti e perdite di campione
- Assenza di parti minute che potrebbero essere posizionate facilmente in modo errato
- Ampie aperture
- Da riempire per non più di un terzo del volume così da ottenere la massima area di superficie
- Compatibile con tutte le principali marche di apparecchiature di liofilizzazione, tra cui Labconco e Virtis™
Specifica
Vetro borosilicato | |
Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione | |
Wide |