Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Microbiology Reader
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
dietro preventivo
Specifica
Temperatura incubatore | Incubation to 45°C with Condensation Control |
---|---|
Sorgente luminosa | LED |
Tipo di piastra | 96-well Plate with Cover Seal |
Reading Options | Discontinuous Kinetic |
Agitazione | Orbital |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo della lunghezza d'onda | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo della lunghezza d'onda | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207819
|
Agilent BioTek
LP560-SN |
560 nm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
17227819
|
Agilent BioTek
LP580-SN |
580 nm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
17247819
|
Agilent BioTek
LP600-SN |
600 nm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
17267819
|
Agilent BioTek
LP620-SN |
620 nm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
17287819
|
Agilent BioTek
LP640-SN |
640 nm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Descrizione
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. This microbiology plate reader features purpose-built robust shaking and consistent temperature controls, which are critical to optimal bacteria and yeast cell growth
LogPhase 600 is controlled with a software application that provides a simple, yet powerful, user experience. The software controls the reader to acquire data and perform microbiology-focused analysis for all plates.
Specifica
Incubation to 45°C with Condensation Control | |
96-well Plate with Cover Seal | |
Orbital | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
10.5 in. | |
Gen5 and LogPhase App | |
0.001 OD | |
50 lb. | |
26 in. |
LED | |
Discontinuous Kinetic | |
0 to 2 OD ±1% ±0.01 OD | |
100/240 V at 50/60 Hz, 250 W | |
26.7 cm | |
0 to 2 OD ±1% ±0.01 OD | |
1 Year | |
22.7 kg | |
66 cm |