Learn More
Pipette di classe AS tipo 1 in vetro graduate MBL™
Per pipettaggi di precisione. Le pipette in vetro soda-calcico MBL™ di classe AS tipo 1 presentano delle graduazioni color ambra permanenti. Le pipette tipo 1 sono contrassegnate da uno zero sulla parte superiore.
10.60€ - 19.60€
Specifica
Calibrato | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 835 |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Graduato | Sì |
Tipo | Pipetta |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Graduazioni | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Graduazioni | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11389653
|
MBL
PRA776AS |
10 mL | Arancione | 0.1 ml | ±0.050 ml |
10.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11399653
|
MBL
PRA778AS |
25 mL | Verde | 0.1 ml | ±0.10 ml |
19.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11359653
|
MBL
PRA770AS |
1 mL | Giallo | 0.01 ml | ±0.007 ml |
11.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11369653
|
MBL
PRA772AS |
2 mL | Nero | 0.02 ml | ±0.01 ml |
11.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11379653
|
MBL
PRA774AS |
5 mL | Rosso | 0.05 ml | ±0.03 ml |
12.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Conformi a ISO 835
- Calibrate per l'erogazione da zero sulla sommità a qualsiasi linea di graduazione fino alla spalla
- Graduazioni color ambra permanenti resistenti alle soluzioni di lavaggio aggressive
- Ciascuna pipetta è calibrata per l'erogazione con un tempo di attesa di +5 secondi
- Prodotte in vetro soda-calcico con getti lavorati per una resistenza maggiore e per assicurare tempi di erogazione corretti
Specifica
Sì | |
Vetro sodico-calcico | |
Pipetta |
ISO 835 | |
Sì |