Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Tube Rack for 18 to 20 mm Tubes
These sturdy and lightweight tube racks are supplied fully assembled with alphanumeric identification for easy sorting and selection.
42.05€ - 43.10€
Specifica
Product Type | Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità | 18 to 20 mm tubes |
Materiale | Polypropylene |
Posizioni | 120 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17147825
|
Fisherbrand™
|
White |
42.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17157825
|
Fisherbrand™
|
Blue |
43.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
- Reusable and easy to clean
- Autoclavable
- Stackable for staging and saving space
Spécification
Tube Rack | |
18 to 20 mm tubes | |
120 | |
Yes | |
4 | |
14.9 x 11.9 x 3.6 in. (37.7 x 30.1 x 9.1 cm) | |
14.9 in. | |
11.9 in. | |
3.6 in. |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Rectangle | |
Non-sterile | |
1 | |
37.7 cm | |
30.1 cm | |
9.1 cm | |
20 mm |