Learn More
Spilfyter™ Mercury Spill Cleanup Kit
Mercury Spill Cleanup Kit - Self contained kits provide a safe and efficient way to clean up small mercury spills.
Marca: Spilfyter™ 86464-00
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7704-34-9 Peso : 1.30000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Descrizione
- Safely decontaminate, clean and dispose of hazardous spills
Specifica
Mercury Spill Cleanup Kit | |
Small Mercury Spillage | |
Amalgamation powder, 270 g; Indicator powder, 250 g; Vapour suppressor shaker bottle; Aspirator bottle; Waste collection bottle; Mixing tub with spatula; Chemical sponge; One pair of nitrile gloves; One disposal bag; One wisk pan |
Sicurezza e movimentazione
- MERCSORB Mercury Spill Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphur, copper iodide, zinc, citric acid