Learn More
Fisherbrand™ Microbead Sterilizer
Ideal for sterilizing small research tools including forceps, scissors, scalpels, etc. Eliminates the danger of open flames by heating included glass beads to 300°C, eliminating bacteria, spores and other microorganisms.
570.00€ - 685.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Colore | Gray, Blue Accents |
Diametro (sistema metrico) camera | 40 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Glass Microbeads |
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16391328
|
Fisherbrand™
|
150g | Micro Bead Sterilizer, 230V | 230V |
570.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16381328
|
Fisherbrand™
|
300 g | Tall Micro Bead Sterilizer, 230V | 230 V |
685.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Digital control, up to 300°C
- Sterilizes forceps, needles and other tools
- Chamber temperature is viewed on large LCD control panel: Outer casing stays cool to the touch
- Safe for use in hoods
- Supplied safety cover conderves energy and reduces the heat/ramp rate
- Glass beads are included
Specifica
CE | |
40 mm | |
5.5 in. | |
Sterilizer | |
100°C to 300°C |
Gray, Blue Accents | |
Glass Microbeads | |
14.5 cm | |
34°F to 572°F | |
Aluminum with Plastic Control Panel |